Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Général Clean™ Papier essuie-tout
Code produit 12540147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Rouleau à entraînement central de grande taille
Quantité d’emballage:
1 rouleau
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Quantité d’emballage Conditionnement
12540147 Rouleau à entraînement central de grande taille 1 rouleau 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12540147 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7141
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le rouleau d'essuyeurs L10 Extra est idéal pour les tâches d'essuyage légères à moyennes, notamment le polissage du verre et le nettoyage des surfaces et des outils. Les essuyeurs à usage unique dotés de la technologie Airflex™ offrent une résistance et une capacité d'absorption exceptionnelles, même mouillés, et contribuent à interrompre la transmission des germes.
  • Essuyeurs de nettoyage à sec à usage unique pour diverses tâches légères et moyennes, telles que le polissage du verre et le nettoyage des surfaces et des outils
  • La technologie Airflex™ des feuilles de base assure une résistance suffisante pour terminer les travaux sans se désagréger, ainsi qu'une absorption permettant de nettoyer facilement la plupart des déversements
  • Format rouleau d'essuyeurs idéal pour les grandes zones de fabrication et les espaces industriels, ou partout où un essuyage important est nécessaire
  • Compatible avec divers distributeurs de serviettes en rouleau Kimberly-Clark Professional™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Essuyeur pour travaux légers
Longueur (impériale) 11,81 in
Longueur (métrique) 38 cm
Largeur (impériale) 11,81 in
Largeur (métrique) 24 cm
Matériau Papier
Absorbance Haut
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 38 x 24 cm
Format Rouleau à entraînement central de grande taille
À utiliser avec (application) Tâches d’essuyage moyennes comme le polissage du verre ou des surfaces lisses et le nettoyage des outils.
Quantité d’emballage 1 rouleau
Épaisseur 1 épaisseurs