Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Général Clean™ Lingettes légères, rouleau à alimentation centrale 1 pli, 6 rouleaux x 800 lingettes en papier
Code produit 16356158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
6 pièces
6 rouleaux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16356158 Bleu 6 rouleaux
16370708 Blanc 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16356158 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7255
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Papier d'essuyage conçu pour un nettoyage hygiénique léger et idéal pour des tâches telles que le nettoyage des surfaces de préparation et de service des aliments. La technologie de gaufrage offre une résistance et une apparence améliorées, offrant un excellent équilibre entre performance et valeur. Quantité de 6 rouleaux x 800 feuilles, 1 pli, blanc (4 800 au total)
  • Chaque rouleau individuel contient 800 feuilles de papier essuyant gaufrées
  • Lingettes de nettoyage à sec conçues pour un nettoyage hygiénique léger, idéales pour des tâches telles que le nettoyage des surfaces de préparation et de service des aliments.
  • Le gaufrage augmente la résistance de la feuille grâce à la liaison des plis à motif unique sur toute la surface de la feuille.
  • Papier essuie-tout à usage unique, adapté au contact alimentaire
  • Rouleaux de papier à alimentation centrale conçus pour être utilisés avec des distributeurs ; Compatible avec Aquarius™ Distributeur de rouleau à alimentation centrale (code produit 7017)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Essuie-glace léger
Longueur (impériale) 15,35 in
Longueur (métrique) 38 cm
Largeur (impériale) 15,35 in
Largeur (métrique) 19,5 cm
Matériau Papier
Couleur Bleu
Description Dévidage central
Dimensions (L x l) 38 x 19,5 cm (15 x 7,7 in)
À utiliser avec (équipement) Système de distribution de rouleau à dévidage central Aquarius™ (7017)
Épaisseur 1 pli
Stérilité Non stérile
Concept écologique F2 recyclé