Learn More
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ Lingettes de nettoyage légères L10
Code produit 31188851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
31188851 Blanc
31188848 Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Emballages en plastique – risque de suffocation. Veuillez vous assurer de porter le produit de manière sûre pour le poids indiqué sur l’emballage. Pour le contact de nourriture.
Code produit 31188851 Fournisseur Kimberly-Clark Professional™ Code fournisseur 7380
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Emballages en plastique – risque de suffocation. Veuillez vous assurer de porter le produit de manière sûre pour le poids indiqué sur l’emballage. Pour le contact de nourriture.
WypAll™ Le papier d'essuyage compact L10 est conçu pour un essuyage hygiénique léger et est parfait pour des tâches telles que le nettoyage des surfaces de préparation et de service des aliments. La technologie de gaufrage de ces lingettes en papier offre un parfait équilibre entre performance et valeur.
Quels que soient les surfaces avec lesquelles ils entrent en contact au cours de leur journée, offrez à vos employés et visiteurs une plus grande tranquillité d'esprit en leur fournissant des solutions d'hygiène éprouvées pour le nettoyage et la désinfection des lieux de travail, afin de contribuer à briser la chaîne de transmission des germes. WypAll™ Les produits de nettoyage professionnels L10 sont conçus pour les environnements spécifiques dans lesquels ils seront utilisés, vous permettant ainsi de mener à bien votre tâche de nettoyage à chaque fois. Ces lingettes en papier jetables compactes possèdent 1 pli et sont conçues pour l’essuyage léger dans des zones telles que la préparation des aliments et les surfaces d’entretien. La conception compacte de ce papier essuie-tout est conçue pour être petite, portable et facile à manipuler. Cette simplicité d’utilisation permet de répondre aux normes d’hygiène et de se conformer tout en économisant de l’espace. La technologie de gaufrage du papier essuie-tout permet à ces lingettes de nettoyage d’atteindre un excellent équilibre entre performances et valeur. Ce WypAll™ Le papier essuie-tout est conçu pour un usage unique avec du détergent ou un désinfectant. Ces lingettes de nettoyage à sec ont été testées comme compatibles pour une utilisation dans les applications de pulvérisation et d’essuyage avec de l’acide peracétique, du peroxyde d’hydrogène et des quats (composés d’ammonium quaternaire). La compatibilité entre la pulvérisation et l'essuyage permet de garantir que les travailleurs peuvent nettoyer leurs propres espaces de travail, véhicules, bureaux, sièges et zones de préparation des aliments avant et après utilisation. La pulvérisation et l'essuyage permettent également aux ouvriers de production de nettoyer/désinfecter leurs postes de travail individuels avant de passer le relais à l'équipe suivante. Pour les environnements où un essuyage totalement saturé est requis, ces WypAll™ Les rouleaux d'essuyage sont testés et compatibles avec le savon/détergent. Toujours suivre les instructions du fabricant concernant la dilution, l'application et le temps de contact.
  • Dimensions d'une feuille individuelle : 25 (L) x 34 cm (l)
  • Chaque WypAll™ Le rouleau compact L10 contient 165 feuilles de papier essuyage.
  • Lingettes de nettoyage à sec conçues pour un nettoyage hygiénique léger, idéales pour des tâches telles que le nettoyage des surfaces de préparation et de service des aliments.
  • La technologie de gaufrage du papier de nettoyage confère à ces lingettes un excellent équilibre entre performance et rapport qualité-prix.
  • Ces WypAll™ Les lingettes en papier se présentent sous forme de rouleau compact pour plus de portabilité et de facilité d'utilisation.
  • Conçu pour être utilisé avec le WypAll™ Distributeur de papier essuie-tout (code produit 7041)
  • Contribuez à briser la chaîne de transmission des germes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Papier pour essuyer
Longueur (impériale) 9,84 in
Longueur (métrique) 25 cm
Largeur (impériale) 13,38 in
Largeur (métrique) 34 cm
Matériau Papier
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 25 x 34 cm
Quantité d’emballage 24 rouleaux x 165 feuilles