Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 Général Clean™ Lingettes à usage moyen, rouleaux à double épaisseur, alimentation centrale, 6 rouleaux x 400 lingettes en papier
Description
- Le rouleau de papier d'essuyage L20 contient 400 feuilles de papier d'essuyage blanches à 2 plis.
- Conçu pour les tâches de nettoyage et d'entretien plus exigeantes
- Le gaufrage augmente la résistance de la feuille grâce à la liaison des plis à motif unique sur toute la surface de la feuille.
- Lingettes en papier à usage unique, jetables, 2 plis
- Le format de rouleau à alimentation centrale est compatible avec un distributeur d'essuie-tout à chargement rapide, polyvalent et facile à nettoyer.
- Compatible avec Aquarius™ Distributeur à alimentation centrale (code produit 7017)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essuie-glace renforcé |
| Longueur (impériale) | 15,74 in |
| Longueur (métrique) | 38 cm |
| Largeur (impériale) | 15,74 in |
| Largeur (métrique) | 19,5 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Description | Dévidage central |
| Dimensions (L x l) | 38 x 19,5 cm (15 x 7,7 in) |
| À utiliser avec (équipement) | Système de distribution à dévidage central Aquarius™ (7017) |
| Afficher plus |