Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 Général Clean™ Lingettes à usage moyen, rouleau à double épaisseur, dévidage central, 6 rouleaux x 380 feuilles
Code produit 15656485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
6 rouleaux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15656485 Bleu 6 rouleaux
15666485 Blanc 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15656485 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7302
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le papier essuyage double épaisseur à usage unique est conçu pour les tâches d'essuyage intensives. Unique Airflex™ Cette technologie offre une résistance et une capacité d'absorption exceptionnelles. Compatible avec Aquarius™ distributeur 7017. Quantité : 6 rouleaux x 380 feuilles, 2 plis (2 280 au total)
  • Chaque rouleau contient 380 feuilles à 2 épaisseurs
  • Papier d'essuyage à usage unique conçu pour les tâches intensives
  • La technologie unique Airflex™ offre une résistance et une capacité d'absorption exceptionnelles
  • Format rouleau à dévidage central
  • Compatible avec le distributeur d'essuyeurs à dévidage central WypAll (code produit 7017)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Essuyeur pour travaux intensifs
Longueur (impériale) 15,35 in
Longueur (métrique) 42,50 cm (feuille)
Largeur (impériale) 15,35 in
Largeur (métrique) 18,50 cm (feuille)
Matériau Papier
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 42,50 x 18,50 cm
À utiliser avec (application) Lingettes à usage unique très absorbantes pour tâches polyvalentes de nettoyage et d’essuyage : tâches d’essuyage moyennes telles que le polissage du verre et des surfaces lisses, ainsi que le nettoyage des outils
À utiliser avec (équipement) Peuvent être utilisées avec un système de distribution (7087 ou 7088) pour faciliter le contrôle de l’utilisation et la réduction du gaspillage
Quantité d’emballage 6 rouleaux x 300 feuilles
Épaisseur 2 plis