Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 Général Clean™ Lingettes à usage moyen, rouleau à double épaisseur, dévidage central, 6 rouleaux x 380 feuilles
Description
- Chaque rouleau contient 380 feuilles à 2 épaisseurs
- Papier d'essuyage à usage unique conçu pour les tâches intensives
- La technologie unique Airflex™ offre une résistance et une capacité d'absorption exceptionnelles
- Format rouleau à dévidage central
- Compatible avec le distributeur d'essuyeurs à dévidage central WypAll (code produit 7017)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essuyeur pour travaux intensifs |
| Longueur (impériale) | 15,35 in |
| Longueur (métrique) | 42,50 cm (feuille) |
| Largeur (impériale) | 15,35 in |
| Largeur (métrique) | 18,50 cm (feuille) |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 42,50 x 18,50 cm |
| À utiliser avec (application) | Lingettes à usage unique très absorbantes pour tâches polyvalentes de nettoyage et d’essuyage : tâches d’essuyage moyennes telles que le polissage du verre et des surfaces lisses, ainsi que le nettoyage des outils |
| Afficher plus |