Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Général Clean™ Lingettes à usage léger WH 7240, 1 rouleau bleu x 1 000
Code produit 11738198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
38,5 x 32,5 cm
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11738198 38,5 x 32,5 cm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11738198 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7240
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le rouleau bleu L10 est idéal pour les essuyages légers et parfait pour des tâches comme le polissage du verre, le nettoyage des surfaces et des outils. Lingettes à usage unique avec Airflex™ Cette technologie offre une résistance et une capacité d'absorption exceptionnelles et est certifiée pour le contact alimentaire.
  • Chaque rouleau d’essuyeurs WypAll L10 pour travaux légers contient 1 000 feuilles de papier d’essuyage bleues à 1 pli
  • Les essuyeurs de nettoyage à sec à usage unique conviennent parfaitement à diverses tâches légères, telles que le polissage du verre et le nettoyage des surfaces et des outils
  • Grâce à la technologie Airflex™, le papier de ces essuyeurs est assez résistant pour accomplir toute tâche sans se désagréger et assez absorbant pour nettoyer facilement la plupart des déversements
  • Rouleau bleu certifié pour le contact alimentaire
  • Grand format de rouleau d’essuyeurs, idéal pour les grandes zones de fabrication et les espaces industriels, ou tout lieu nécessitant un essuyage intensif
  • Essuyeurs compatibles avec divers distributeurs d’essuie-mains en rouleau Kimberly-Clark Professional™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Essuyeur de processus
Longueur (impériale) 11,81 in
Longueur (métrique) 38,5 cm
Largeur (impériale) 11,81 in
Largeur (métrique) 32,5 cm
Matériau Papier
Couleur Bleu
Description Ciselé
Dimensions (L x l) 38,5 x 32,5 cm
Format Rouler
À utiliser avec (application) Tâches générales de nettoyage et de séchage
Épaisseur 1 pli
Stérilité Non stérile
Comprend 1000 feuilles (385 m)