Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 Général Clean™ Papier de nettoyage et d'entretien, rouleaux à alimentation centrale 2 plis, 6 rouleaux x 550 lingettes (3 300 au total)
Description
- Le rouleau d'essuie-tout contient 550 feuilles de papier gaufré double épaisseur.
- Conçu pour les tâches de nettoyage et d'entretien plus exigeantes
- Le format rouleau à alimentation centrale permet la distribution feuille à feuille, contribuant ainsi à réduire le gaspillage de papier et à améliorer la durabilité.
- Lingettes industrielles jetables à usage unique, 2 plis, idéales pour une utilisation dans le commerce de détail, les établissements de santé, la production industrielle et de nombreux autres environnements, améliorant ainsi l'hygiène au travail.
- Le rouleau de papier essuie-tout est compatible avec le distributeur à alimentation centrale polyvalent. WypAll Reach PLUS (6521)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier pour essuyer |
| Longueur (impériale) | 9,64 in |
| Longueur (métrique) | 24.50 cm |
| Largeur (impériale) | 7,20 in |
| Largeur (métrique) | 18.30 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Quantité d’emballage | 550 x 6 rolls (3 300 au total) |
| Stérilité | Non stérile |