Learn More
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ Lingettes de nettoyage L20 à usage moyen
Code produit 31188849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
31188849 Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Emballages en plastique – risque de suffocation. Veuillez vous assurer de porter le produit de manière sûre pour le poids indiqué sur l’emballage. Pour le contact de nourriture.
Code produit 31188849 Fournisseur Kimberly-Clark Professional™ Code fournisseur 7381
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Emballages en plastique – risque de suffocation. Veuillez vous assurer de porter le produit de manière sûre pour le poids indiqué sur l’emballage. Pour le contact de nourriture.
WypAll™ Le papier d'essuyage compact L20 est conçu pour un nettoyage et un essuyage polyvalents dans les environnements de production et de maintenance, parfait pour le nettoyage des outils et des pièces. La technologie de gaufrage de ces lingettes en papier offre un parfait équilibre entre performance et valeur.
Quels que soient les surfaces avec lesquelles ils entrent en contact au cours de leur journée, offrez à vos employés et visiteurs une plus grande tranquillité d'esprit en leur fournissant des solutions d'hygiène éprouvées pour le nettoyage et la désinfection des lieux de travail, afin de contribuer à briser la chaîne de transmission des germes. WypAll™ Les produits de papier d'essuyage professionnels de la marque sont conçus pour les environnements spécifiques dans lesquels ils seront utilisés, afin de répondre à vos besoins d'essuyage, à chaque fois. Ces lingettes nettoyantes bleues, à double épaisseur et à usage unique, sont polyvalentes, petites, faciles à manipuler et conçues pour diverses tâches de nettoyage. Ils sont parfaits pour le nettoyage des outils et des pièces dans les environnements d’entretien et processus. Notre technologie de gaufrage offre un parfait équilibre entre performances et valeur.
  • Dimensions d'une feuille individuelle : 25 (L) x 34 cm (l)
  • Chaque Wypall™ Le rouleau compact L20 contient 165 feuilles de papier essuyage.
  • Conçu pour un nettoyage et un essuyage polyvalents dans les environnements de production et de maintenance, et parfait pour le nettoyage des outils et des pièces.
  • La technologie de gaufrage du papier de nettoyage confère à ces lingettes un excellent équilibre entre performance et rapport qualité-prix.
  • Ces WypAll™ Les lingettes en papier se présentent sous forme de rouleau compact pour plus de portabilité et de facilité d'utilisation.
  • Conçu pour être utilisé avec le WypAll™ Distributeur de papier essuie-tout (code produit 7041)
  • Aide à briser la chaîne de transmission des germes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Papier pour essuyer
Longueur (impériale) 9,84 in
Longueur (métrique) 25 cm
Largeur (impériale) 13,38 in
Largeur (métrique) 34 cm
Matériau Papier
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 25 x 34 cm
Quantité d’emballage 12 rouleaux x 165 feuilles