Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeurs en rouleau bleu WypAll™ General Clean™ L20, 2 plis
Code produit 12363750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
38 x 23,5 cm
38 x 33 cm
À utiliser avec (application):
Nettoyage général quotidien, élimination des huiles et graisses, essuyage du matériel, des surfaces humides, des mains et du visage
Usage général, préparation des surfaces de travail, nettoyage de matériel ou essuyage des mains
Conditionnement:
1 rouleau
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) À utiliser avec (application) Conditionnement
12363750 38 x 33 cm Nettoyage général quotidien, élimination des huiles et graisses, essuyage du matériel, des surfaces humides, des mains et du visage 1 rouleau
12693586 38 x 23,5 cm Usage général, préparation des surfaces de travail, nettoyage de matériel ou essuyage des mains 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12363750 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7301
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le papier de nettoyage et d'entretien L20 est conçu pour une variété de tâches de nettoyage et d'entretien dans les environnements de production. Ces essuie-tout bleus à usage unique et à 2 plis contiennent Airflex™ technologie, pour offrir une résistance et une capacité d'absorption exceptionnelles.
  • Idéal pour les tâches d’essuyage moyennes, telles que le polissage du verre, le nettoyage des surfaces et des outils
  • Airflex La technologie de la feuille de base est suffisamment résistante pour mener à bien n'importe quel travail du début à la fin sans se désagréger et suffisamment absorbante pour nettoyer facilement la plupart des déversements.
  • La lingette à usage unique offre une résistance et une absorption exceptionnelles.
  • Ce produit est conçu pour diverses tâches de nettoyage et d'entretien dans les environnements de production.
  • Compatible avec une variété de Kimberly-Clark Professional distributeurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Papier pour essuyer
Longueur (impériale) 10,23 in
Longueur (métrique) 38 cm
Largeur (impériale) 10,23 in
Largeur (métrique) 33 cm
Matériau Papier
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 38 x 33 cm
À utiliser avec (application) Nettoyage général quotidien, élimination des huiles et graisses, essuyage du matériel, des surfaces humides, des mains et du visage
Épaisseur 2 plis