Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Puissance L40 Clean™ Lingettes de nettoyage
Description
- Absorption exceptionnelle, 25 % plus rapide que les serviettes ordinaires
- Fabriqué avec la technologie de base Double Re-Creped (DRC), ce tissu multicouche est résistant, épais et hautement absorbant.
- Compatible avec une utilisation en pulvérisation et essuyage avec l'acide peracétique, le peroxyde d'hydrogène, l'eau de Javel (hypochlorite de sodium) et les composés d'ammonium quaternaire (quats).
- Suivez toujours les instructions du fabricant concernant la dilution, l'application et le temps de contact.
- Système flexible permettant un accès contrôlé à des lingettes hygiéniquement protégées lors du nettoyage ou de l'essuyage en déplacement.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essuie-glace industriel de moyenne résistance |
| Longueur (impériale) | 11,81 in |
| Longueur (métrique) | 30,5 cm |
| Largeur (impériale) | 11,81 in |
| Largeur (métrique) | 31,8 cm |
| Matériau | Cellulose double crêpe |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 30,4 x 31,7 cm (12 x 12,5 po) |
| À utiliser avec (application) | Un essuyeur à usage limité utilisant une technologie à double feuille de base (DRC) crêpée en deux étapes, un tissu en couches résistant, épais et extrêmement absorbant. Il se nettoie donc rapidement sans se désagréger, effectue le travail avec moins d’es |
| Épaisseur | 1 pli |
| Afficher plus |