Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Puissance L40 Clean™ Lingettes de nettoyage
Code produit p-8000663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
25 x 41 cm (9,8 x 16,1 po)
30,4 x 31,7 cm (12 x 12,5 po)
Conditionnement:
18 pièces
9 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11778038 25 x 41 cm (9,8 x 16,1 po) 9 pièces
10627645 30,4 x 31,7 cm (12 x 12,5 po) 18 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11778038 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7462
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces lingettes offrent douceur et résistance, parfaites pour le nettoyage quotidien ou pour s'essuyer les mains et le visage. Solide, très épais et très absorbant. Les lingettes blanches jetables, fabriquées avec la technologie de base DRC, nettoient rapidement sans se déchirer.
  • Absorption exceptionnelle, 25 % plus rapide que les serviettes ordinaires
  • Fabriqué avec la technologie de base Double Re-Creped (DRC), ce tissu multicouche est résistant, épais et hautement absorbant.
  • Compatible avec une utilisation en pulvérisation et essuyage avec l'acide peracétique, le peroxyde d'hydrogène, l'eau de Javel (hypochlorite de sodium) et les composés d'ammonium quaternaire (quats).
  • Suivez toujours les instructions du fabricant concernant la dilution, l'application et le temps de contact.
  • Système flexible permettant un accès contrôlé à des lingettes hygiéniquement protégées lors du nettoyage ou de l'essuyage en déplacement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Essuie-glace industriel de moyenne résistance
Longueur (impériale) 17,32 in
Longueur (métrique) 25 cm
Largeur (impériale) 17,32 in
Largeur (métrique) 41 cm
Matériau Cellulose double crêpe
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 25 x 41 cm (9,8 x 16,1 po)
À utiliser avec (application) Un essuyeur à usage limité utilisant une technologie à double feuille de base (DRC) crêpée en deux étapes, un tissu en couches résistant, épais et extrêmement absorbant. Il se nettoie donc rapidement sans se désagréger, effectue le travail avec moins d’es
Épaisseur 1 pli