Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L30 Général Clean™ Lingettes ultra-résistantes BL 7426, 1 rouleau x 670
Description
- Chaque rouleau individuel de lingettes L30 ultra-résistantes contient 670 feuilles de lingettes bleues à 3 plis.
- Lingettes industrielles conçues pour les tâches de nettoyage exigeantes et intensives, comme l'absorption des déversements et le nettoyage des pièces et surfaces huileuses.
- Unique Airflex™ La technologie intégrée à chaque rouleau d'essuie-tout bleu offre une résistance et une absorption exceptionnelles.
- Papier essuie-tout à usage unique en rouleau bleu jumbo
- Compatible avec une variété de Kimberly-Clark Professional™ distributeurs
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rouleau perforé d’essuyeurs secs |
| Longueur (impériale) | 14,56 in |
| Longueur (métrique) | 37.5 cm |
| Largeur (impériale) | 14,56 in |
| Largeur (métrique) | 37 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (L x l) | 38 x 37 cm |
| À utiliser avec (application) | Pour les travaux de nettoyage courants dans l’industrie, pour le nettoyage de transporteurs à courroie, pour l’essuyage de grandes quantités d’huile ou de graisse déversée, pour le nettoyage du visage et des mains de patients. Freine la propagation des agents pathogènes. Utiliser avec de l’huile ou de l’eau |
| Quantité d’emballage | 670 feuilles |
| Afficher plus |