Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Général Clean™ Lingettes légères BL 6220, rouleau bleu à dévidage central, 6 rouleaux à dévidage central x 280
Description
- Chaque rouleau individuel de WypAll Le rouleau bleu L10 à alimentation centrale contient 280 feuilles de papier essuyant gaufrées.
- Format rouleau à alimentation centrale pour une distribution facile feuille à feuille
- Résistance et absorption exceptionnelles grâce à Airflex™ Technologie
- Lingettes de nettoyage à sec à usage unique conçues pour un usage léger dans les environnements de service et de vente au détail, avec détergent ou désinfectant.
- Conçu spécifiquement pour Reach™ Distributeur de papier essuie-tout (code produit 6221) avec embout distributeur noir
- Les rouleaux d'essuie-tout restent propres et enfermés afin de contribuer à prévenir la transmission des bactéries d'origine alimentaire.
- Le gaufrage augmente la résistance de la feuille et lui confère un aspect et un toucher améliorés, grâce à des liaisons entre les plis à motif unique sur toute la surface de la feuille.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier pour essuyer |
| Longueur (impériale) | 11,81 in |
| Longueur (métrique) | 45 cm |
| Largeur (impériale) | 11,81 in |
| Largeur (métrique) | 30 cm |
| Matériau | Papier |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Poids de base | 3,798 kg (poids net de la boîte) |
| Certifications/Conformité | ISO 14001, ISO 9001 |
| Couleur | Bleu |
| Afficher plus |