Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 Général Clean™ Chiffons de nettoyage réutilisables pliés en quatre 6034, paquets de 12 x 76
Description
- Chaque WypAll X60 Général Clean™ Les lingettes de nettoyage pliées en quatre contiennent 76 lingettes blanches.
- HyperAbsorb™ Cette technologie contribue à réduire les déchets et à promouvoir des pratiques durables en offrant une grande durabilité et en permettant jusqu'à 5 réutilisations.
- Avancé Hydroknit™ Grâce à une technologie de pointe, ces chiffons de nettoyage professionnels sont résistants et à absorption rapide. Le procédé d'hydroenchevêtrement lie les fibres de cellulose en une structure tissée pour une absorption plus rapide et une meilleure résistance à la déchirure.
- Les chiffons de nettoyage réutilisables ont été testés et se sont révélés compatibles avec une utilisation par pulvérisation et essuyage avec de l'acide peracétique, du peroxyde d'hydrogène, de l'eau de Javel (hypochlorite de sodium) et des composés d'ammonium quaternaire (quats).
- Suivez toujours les instructions du fabricant concernant la dilution, l'application et le temps de contact.
- Rouleau de chiffons de nettoyage haute capacité, idéal pour les grandes zones de production et les ateliers industriels, ou tout autre endroit nécessitant un essuyage intensif.
- Compatible avec compatible avec WypAll Distributeur d'essuie-glaces (code produit 7969)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes non tissées |
| Longueur (impériale) | 11,02 in |
| Longueur (métrique) | 30,5 cm |
| Largeur (impériale) | 11,02 in |
| Largeur (métrique) | 31,7 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Poids de base | 5,59kg |
| Couleur | Blanc |
| Format | 1/4 de pli |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage léger |
| Afficher plus |