Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Puissance X70 Clean™ Chiffons de nettoyage réutilisables, 1 rouleau géant
Code produit 17118215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17118215 Blanc 1 pièce
17194714 Bleu 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17118215 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 8348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00€
    73.89€ / 1 pièces
    Économisez 271.11€
    78% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Chiffons de nettoyage réutilisables, idéaux pour les tâches d'essuyage de moyenne intensité. Avancé Hydroknit™ Cette technologie permet aux chiffons d'absorber l'huile et l'eau 3 fois plus vite que les chiffons lavés et de rester résistants même mouillés. Rouleau de lingettes absorbantes haute capacité, idéal pour la fabrication industrielle. Quantité : 1 rouleau jumbo avec chiffons de nettoyage réutilisables, 1 pli.
  • Chaque rouleau de grande capacité contient des essuyeurs de nettoyage à 1 épaisseur
  • Les chiffons de nettoyage réutilisables absorbent l'huile et l'eau 3 fois plus vite que les chiffons lavés
  • La gamme d'essuyeurs industriels est conçue pour améliorer la productivité et l'efficacité tout en réduisant les déchets
  • Ils restent résistants même mouillés, pour que les surfaces soient prêtes à l'emploi
  • Certifiés pour le contact alimentaire
  • La technologie avancée Hydroknit™ rend ces chiffons professionnels résistants et rapidement absorbants ; l'hydroliage assemble les fibres de cellulose en nappes pour une absorption plus rapide et une meilleure résistance à la déchirure
  • Compatibilité testée pour les applications de pulvérisation et d'essuyage avec l'acide peracétique, le peroxyde d'hydrogène, l'eau de Javel (hypochlorite de sodium) et les ammoniums quaternaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Essuyeur industriel pour travaux de moyenne intensité
Longueur (impériale) 14,96 in
Longueur (métrique) 38 cm
Largeur (impériale) 14,96 in
Largeur (métrique) 42 cm
Matériau Papier
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 31 x 31,5 cm (12,2 x 12,4 in)
Format Grand rouleau
À utiliser avec (équipement) Kimberly-Clark Professional™ Distributeurs (codes produits 6154, 6155 et 6146)
Quantité d’emballage 870 lingettes/rouleau