Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col large en PEHD de 2,5 litres
Code produit 10111751 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2.5 L
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10111751 2.5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10111751 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur FB51442
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Testé et certifié conforme aux normes UN relatives au transport sécurisé des matières dangereuses.
  • Livré avec bouchon à vis en PP inviolable
  • Poignée de transport / versement moulée
  • Couleur : transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2.5 L
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 45 mm
Matériau PEHD
Largeur (métrique) 130 mm
Hauteur (métrique) 295 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Certifications/Conformité Testé et certifié conforme aux normes UN relatives au transport sécurisé des matières dangereuses