Learn More
Tork Xpress™ Serviettes pour les mains compressées, douces et pliables H2
Code produit 30057827 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30057827 Blanc 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30057827 Fournisseur Tork Code fournisseur 100888
Quantité Prix
1 124.22€ / 12 pièces
72 111.80€ / 12 pièces
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
Les clients bénéficient d'une expérience haut de gamme grâce à ces serviettes de toilette douces et absorbantes.
  • Offrez un confort supplémentaire aux clients des établissements haut de gamme grâce à ces serviettes de toilette douces, épaisses et de grande taille.
  • Réduisez la consommation d'essuie-mains en papier dans vos sanitaires et améliorez l'hygiène grâce à la distribution feuille à feuille.
  • Réduisez les déchets et augmentez les économies : ces serviettes à mains sèchent rapidement et sont absorbantes, ce qui permet aux invités d'en utiliser moins.
  • Optimisez votre espace : utilisez ces essuie-mains en papier compressé avec le format compact Tork Xpress™ distributeur dans les toilettes à fréquentation faible à moyenne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Toalla de manos multi-pliegue
Longueur (impériale) 12,68 in
Longueur (métrique) 32.2 cm
Largeur (impériale) 8,35 in
Largeur (métrique) 21.2 cm
Couleur Blanc
Épaisseur 2-ply