Learn More
Tork Xpress™ Serviettes pour les mains extra douces et pliables H2
Code produit 30243793 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
21 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30243793 Blanc 21 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243793 Fournisseur Tork Code fournisseur 100297
Quantité Prix
32 128.30€ / 21 rouleaux
1 142.56€ / 21 rouleaux
En stock
Edge
Ajouter au panier
Offrez à vos invités un séchage des mains et un confort supérieurs grâce à la grande et extra douce serviette Premium Tork Xpress Serviettes pour les mains extra douces et pliables, délicates pour les mains et d'une qualité exceptionnelle.
  • Offrez à vos invités un confort optimal avec ces serviettes de toilette épaisses et douces.
  • Améliorez l'hygiène grâce à une distribution un à un et sans contact - à utiliser avec le H2 Tork Distributeur de serviettes avec design en élévation ou image.
  • Faites forte impression sur vos invités : nos grandes serviettes en papier sont d'une qualité supérieure pour une expérience haut de gamme.
  • Protégez l'environnement et réduisez les coûts : vos clients utiliseront moins de ces serviettes de toilette haute performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Toalla de manos multi-pliegue
Longueur (impériale) 13,39 in
Longueur (métrique) 34 cm
Largeur (impériale) 8,35 in
Largeur (métrique) 21.2 cm
Matériau Papier
Certifications/Conformité Écoétiquette de l’UE, FSC crédit MIX, ISO 50001 FSC chaîne de garde, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001 ISO 14001
Couleur Blanc
Épaisseur 2-ply
Certifications / conformité (Europe) Écoétiquette de l’UE, FSC crédit MIX, ISO 50001 FSC chaîne de garde, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001 ISO 14001