Learn More
KARTELL Connecteur en Y
Description
- Autoclavable.
- Les dimensions sont indiquées à la fois nominales et exactes, car l’élasticité des débuts de l’étude influencera le choix de la taille.
- Utilisez le sélecteur de tuyaux art. 1759 pour déterminer l’“adhérence”. On obtiendra alors la dimension équivalente des arêtes pour le connecteur concerné.
- TESTÉS CONFORMÉMENT À L’ANNEXE XVII DU RÈGLEMENT REACH 1907/2006.
- MATÉRIAU : PP
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 7,6 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Diamètre (impériale) externe | 0,47/0,51/0,55 in |
| Diamètre (métrique) externe | 12, 13, 14 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de produit | Connecteur en Y |