Learn More
Cowie Technology™ Guide d’arbre haute performance en PTFE, cône américain de longueur « A »
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Assure un guidage efficace des agitateurs avec axe en verre et en métal sur une certaine plage de températures, sans déversement de particules du joint, tout en maintenant le vide. Le joint, fabriqué à partir d’un matériau composite en PTFE et en PEEK spécialement formulé, est en permanence sous pression.
- Haute résistance chimique
- Antifouet et vibrations réduites
- Vide (∼ performances en matière de résistance à la compression (5 mm Hg) et de pression (3 à 5 psi)
- Pas de perte
- Joint torique auto-débloquant
- Vitesses maximales recommandées : 500 tr/min en continu, 800 tr/min par intermittence
Note: PEEK Elle présente une très haute résistance chimique, avec une certaine sensibilité uniquement aux acides minéraux forts.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 58 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 19 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateurs à axe en verre et métal |
| À utiliser avec (application) | Alignement de l’axe pendant le mélange |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| Quantité | 1 unité |
| Joint conique standard | Cône 45/50A. |
| Type | Guide d'arbre haute performance |
| Poids (métrique) | 243,5 g |
| Matériau | PTFE |