Learn More
Cowie Technology™ Guide d’arbre haute performance en PTFE, cône américain de longueur « A »
Code produit 10788033 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
19 mm
Hauteur (métrique):
60 mm
70 mm
Diamètre (métrique):
42 mm
50 mm
58 mm
Joint conique standard:
Cône 19/22A.
Cône 19/38A.
Cône 24/40A
Cône 29/42A.
Cône 34/45A.
Cône 45/50A.
Taille du cône : 24/40
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de l’arbre Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) Joint conique standard Conditionnement
10788033 12 mm 70 mm 50 mm Cône 29/42A. 1 pièce
10503795 19 mm 70 mm 58 mm Cône 45/50A. 1 pièce
10476683 16 mm 70 mm 50 mm Cône 34/45A. 1 pièce
10778033 10 mm 60 mm 50 mm Cône 29/42A. 1 pièce
10233453 10 mm 60 mm 42 mm Taille du cône : 24/40 -
10058942 8 mm 60 mm 42 mm Cône 24/40A 1 pièce
10690164 8 mm 60 mm 42 mm Cône 19/38A. 1 pièce
10593785 6 mm 60 mm 42 mm Cône 19/22A. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10788033
Expédition estimée: 19-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les arbres d’agitateur en verre et en métal. Le guide d’agitateur haute performance est un cône de longueur « B » pour l’Europe et comprend un joint en PTFE/PEEK.
Assure un guidage efficace des agitateurs avec axe en verre et en métal sur une certaine plage de températures, sans déversement de particules du joint, tout en maintenant le vide. Le joint, fabriqué à partir d’un matériau composite en PTFE et en PEEK spécialement formulé, est en permanence sous pression.
  • Haute résistance chimique
  • Antifouet et vibrations réduites
  • Vide (∼ performances en matière de résistance à la compression (5 mm Hg) et de pression (3 à 5 psi)
  • Pas de perte
  • Joint torique auto-débloquant
  • Vitesses maximales recommandées : 500 tr/min en continu, 800 tr/min par intermittence
Note: PEEK Elle présente une très haute résistance chimique, avec une certaine sensibilité uniquement aux acides minéraux forts.
Spécification
Diamètre (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 12 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateurs à axe en verre et métal
À utiliser avec (application) Alignement de l’axe pendant le mélange
Hauteur (métrique) 70 mm
Quantité 1 unité
Joint conique standard Cône 29/42A.
Type Guide d'arbre haute performance