Learn More
Fisherbrand™ Rack en aluminium en forme de Z pour tubes à essai
Code produit 11512672 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
5 x 28 mm, 6 x 19 mm, 8 x 13 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions unitSize
11512672 5 x 28 mm, 6 x 19 mm, 8 x 13 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11512672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.63€
    10.11€ / 1 pièces
    Économisez 3.52€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Résistants à la rouille et dotés d’une structure qui les empêche de basculer, ces portoirs pour tubes à essai en aluminium en forme de Z conviennent parfaitement pour maintenir vos tubes à essai fragiles dans un laboratoire ou un environnement de recherch
  • Les portoirs pour tubes à essai en aluminium en forme de Z résistent à la rouille
  • Sa structure robuste de forme basse l’empêche de basculer
  • Positions : 5 x 28 mm, 6 x 19 mm, 8 x 13 mm
Spécification
Matériau Aluminium
Positions 5 x 28 mm, 6 x 19 mm, 8 x 13 mm
Empilables Oui
Nbre de racks 3
Quantité 1 de chaque
Type de produit Rack pour tubes à essai
Hauteur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 114 mm