Learn More
Labcon Cônes de pipette à filtre pour aérosols ZAP™ 200 μl pour pipeteurs Rainin™ LTS
GREENER_CHOICE
Code produit 16683972
Change view
Click to view available options
Format:
Rack
Recharge
Conditionnement:
960 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format unitSize
16683972 Recharge 960 pièces
16693972 Rack 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16683972 Fournisseur Labcon Code fournisseur 11542250009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Faible force d’insertion et d’éjection, inférieure à 3 kg
  • Pointe de pipette
  • Convient aux pipeteurs de type LTS de 200 μl Rainin™
  • Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
  • Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Longueur (impériale) 2,01 in
Longueur (métrique) 51,3 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Méthode de stérilisation Irradiation électronique
Format Recharge
Type de pointe FlexTop
Conditionnement 96 embouts/Recharge Eclipse UNO
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS
Graduée Non
Gamme de produits ZAP
Matériau Résine en polypropylène