Learn More
Labcon Cônes de pipette à filtre pour aérosols à faible rétention ZAP™ SLIK de 20 μl pour pipeteurs Rainin™ LTS
GREENER_CHOICE
Code produit 16663962
Change view
Click to view available options
Format:
Rack
Recharge
Conditionnement:
960 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format unitSize
16663962 Rack 960 pièces
16691923 Recharge 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16663962 Fournisseur Labcon Code fournisseur 11439650069
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Faible force d’insertion et d’éjection, inférieure à 3 kg
  • Pointe de pipette
  • Convient aux pipeteurs de type LTS de 20 μl Rainin™
  • Filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK
  • Rétention ultra faible des liquides
  • Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
  • Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Volume (métrique) 20 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Longueur (impériale) 1,90 in
Longueur (métrique) 48,3 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Déclaration de pureté Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Méthode de stérilisation Irradiation électronique
Format Rack
Type de pointe UltraFine, Flextop
Conditionnement 96 pointes/rack
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS
Graduée Non
Gamme de produits ZAP SLIK
Matériau Résine en polypropylène