Learn More
Fisherbrand™ Mélangeur à vortex IR ZX4
Code produit 13284769 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
4,5 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite
13284769 4,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13284769
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les vibrations se déclenchent automatiquement lorsque l’agitateur détecte la présence du tube à essai. Le mélangeur à vortex IR Fisherbrand™ ZX4 est idéal pour mélanger différents tubes et récipients.
Efficacité optimisée :
  • La vibration commence lorsque le tube est détecté par IR (brevet VELP) 
  • Pas de fatigue puisqu’aucune pression n’est nécessaire
  • Évite les microtraumatismes répétés
  • Modes de fonctionnement continu ou avec capteur IR
Fonctionnement polyvalent :
  • Vitesse de fonctionnement variable, commandée électroniquement et pouvant atteindre jusqu’à 3 000 tr/min
  • Grand choix d’accessoires compatibles avec tubes, plaques et flacons
  • Tension / fréquence universelle
Conception longue durée :
  • Fixation des accessoires par simple pression
  • Résistance optimale aux produits chimiques grâce à un boîtier en technopolymère
  • Excellente stabilité avec base en alliage de zinc
  • Grands pieds en caoutchouc antidérapants pour maintenir la position requise
  • Protection IP 42 contre les particules et les liquides
Spécification
Orbite 4,5 mm
Vitesse de rotation 0 à 3 000 tr/min
Puissance 15 W
Type de produit Agitateur à vortex infrarouge
Matériau Alliage de zinc, technopolymère
Profondeur (métrique) 165 mm
Hauteur (métrique) 130 mm
Largeur (métrique) 150 mm
Poids (métrique) 2,7 kg
Modèle ZX4
Indice IP IP42
Modes de fonctionnement Capteur infrarouge, continu