Learn More
R&L Enterprises™ Statifs en acier zingué
Code produit 12358139 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
10 mm
12,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) de la tige Conditionnement
12358139 500 mm 10 mm 5 pièces
12956806 750 mm 12,5 mm 2 pièces
12966806 1000 mm 12,5 mm -
12368139 600 mm 12,5 mm -
11715386 500 mm 10 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12358139
Expédition estimée: 09-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une excellente option pour la construction de supports de cornue dans le laboratoire. R&L Enterprises™ Les barres zinguées sont fabriquées en acier doux.
  • Filetés
  • Large éventail de diamètres et de longueurs
  • La longueur de la tige ne comprend pas le filetage
Spécification
Matériau Acier galvanisé
Longueur (métrique) 500 mm
Diamètre (métrique) de la tige 10 mm
Type de produit Tige