CAS RN 10275-21-5
CAS RN 10275-21-5
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
N,N-Dimethylbenzeneethanamine Hydrochloride, TRC
CAS: 10275-21-5 Formule moléculaire: C10 H15 N . Cl H Poids moléculaire (g/mol): 185.6937 Synonyme: N,N-DMPEA Nom IUPAC: N,N-dimethyl-2-phenylethanamine;hydrochloride SMILES: Cl.CN(C)CCc1ccccc1