Learn More
N,N-Diméthylbenzène Hydrochlorhydrate, TRC
Code produit 30387646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387646 10 g -
30374908 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30387646 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46132510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10275-21-5
Formule moléculaire C10 H15 N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 185.6937
Synonyme N,N-DMPEA
Nom IUPAC N,N-diméthyl-2-phényléthanamine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)CCc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylphenethylamine (hydrochloride)
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 185.0971