CAS RN 1043712-19-1
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
Acide 1-(2-chlorophényl)-1,4,6,7-tétrahydro-4-(3-méthylphényl)-7-oxo-3-phényl-8H-pyrazolo[3,4-e][1,4]thiazépine-8-acétique, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
Acide 1-(2-chlorophényl)-1,4,6,7-tétrahydro-4-(3-méthylphényl)-7-oxo-3-phényl-8H-pyrazolo[3,4-e][1,4]thiazépine-8-acétique, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
Acide 1-(2-chlorophényl)-1,4,6,7-tétrahydro-4-(3-méthylphényl)-7-oxo-3-phényl-8H-pyrazolo[3,4-e][1,4]thiazépine-8-acétique, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.