Learn More
Acide 1-(2-chlorophényl)-1,4,6,7-tétrahydro-4-(3-méthylphényl)-7-oxo-3-phényl-8H-pyrazolo[3,4-e][1,4]thiazépine-8-acétique, TRC
Code produit 30365653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365653 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30365653 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC59704525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Chlorophenyl)-1,4,6,7-tetrahydro-4-(3-methylphenyl)-7-oxo-3-phenyl-8H-pyrazolo[3,4-e][1,4]thiazepine-8-acetic Acid
CAS 1043712-19-1
Formule moléculaire C27H22ClN3O3S
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H22ClN3O3S/c1-17-8-7-11-19(14-17)26-24-25(18-9-3-2-4-10-18)29-31(21-13-6-5-12-20(21)28)27(24)30(15-23(33)34)22(32)16-35-26/h2-14,26H,15-16H2,1H3,(H,33,34)
SMILES Cc1cccc(c1)C2SCC(=O)N(CC(=O)O)c3c2c(nn3c4ccccc4Cl)c5ccccc5
Nom IUPAC 2-[1-(2-chlorophényl)-4-(3-méthylphényl)-7-oxo-3-phényl-4H-pyrazolo[3,4-e][1,4]acide thiazépine-8-yl]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 504
Poids de la formule 503.107