CAS RN 1044851-76-4
CAS RN 1044851-76-4
IUPAC Nor:
5-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole
Synonymes:
5-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-methylpyrazole
Poids moléculaire (g/mol):
194.04
Formule moléculaire:
C9H15BN2O2
InChi Key:
GJNNJJRONITJEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1N=CC=C1B1OCC(C)(C)CO1
1
–
1
de
1
résultats
1
Ester glycolique néopentyle d’acide 1-méthyl-1H-pyrazole-5-boronique, 95 %, Thermo Scientific™
CAS: 1044851-76-4 Formule moléculaire: C9H15BN2O2 Poids moléculaire (g/mol): 194.041 Numéro MDL: MFCD07777079 Clé InChI: GJNNJJRONITJEY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole,1-methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid neopentyl glycol ester,1-methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid, neopentyl glycol ester,5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-1-methylpyrazole,acmc-20am84,5-5,5-dimethyl-1,3,2 dioxaborinan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole,5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole CID PubChem: 44119444 Nom IUPAC: 5-(5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-méthylpyrazole SMILES: B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=NN2C