Learn More
Ester glycolique néopentyle d’acide 1-méthyl-1H-pyrazole-5-boronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15467715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15467715 250 mg 250mg
11372809 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467715 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27703.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Produits intermédiaires et réactifs importants dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1044851-76-4
Formule moléculaire C9H15BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.041
Numéro MDL MFCD07777079
Clé InChI GJNNJJRONITJEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid neopentyl glycol ester, 1-methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid, neopentyl glycol ester, 5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-1-methylpyrazole, acmc-20am84, 5-5,5-dimethyl-1,3,2 dioxaborinan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole
CID PubChem 44119444
Nom IUPAC 5-(5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-méthylpyrazole
SMILES B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=NN2C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid neopentyl glycol ester
Point de fusion 72°C to 75°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 194.04
Pourcentage de pureté 95%