CAS RN 1083-57-4
CAS RN 1083-57-4
IUPAC Nor:
N-(4-ethoxyphenyl)-3-hydroxybutanamide
Synonymes:
bucetin betadid bucetine bucetina β-oxybuttersaeure-p-phenetidid 布西丁 bucetinum
Poids moléculaire (g/mol):
223.27
Formule moléculaire:
C12H17NO3
InChi Key:
LIAWQASKBFCRNR-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCOC1=CC=C(NC(=O)CC(C)O)C=C1
1
–
2
de
2
résultats
1
Bucetin, TRC
CAS: 1083-57-4 Formule moléculaire: C12 H17 N O3 Poids moléculaire (g/mol): 223.2683 Synonyme: Butanamide, N-(4-ethoxyphenyl)-3-hydroxy-,p-Butyrophenetidide, 3-hydroxy- (6CI,7CI,8CI),N-(4-Ethoxyphenyl)-3-hydroxybutanamide,(±)-Bucetin,3-Hydroxy-p-butyrophenetidide,Betadid,Bucetin,N-(β-Hydroxybutyryl)-p-phenetidine,p-Ethoxy-N-(β-hydroxybutyryl)aniline,β-Hydroxybutyric acid p-phenetidide Nom IUPAC: N-(4-ethoxyphenyl)-3-hydroxybutanamide SMILES: CCOc1ccc(NC(=O)CC(C)O)cc1
2
Bucetin, MedChemExpress
MedChemExpress Bucetin (3-Hydroxy-p-butyrophenetidide) is an analgesic and antipyretic compound.