Learn More
Bucetin, MedChemExpress
Code produit 16498496
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498496 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16498496 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0906
MedChemExpress Bucetin (3-Hydroxy-p-butyrophenetidide) is an analgesic and antipyretic compound.
Bucetin (3-Hydroxy-p-butyrophenetidide) is an analgesic and antipyretic compound.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bucetin
CAS 1083-57-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H17NO3
Quantité 100 mg
Synonyme 3-Hydroxy-p-butyrophenetidide
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 35 mg/mL (156.76 mM)
SMILES CC(O)CC(NC1=CC=C(OCC)C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 223.27
Poids de la formule 223.27
Pourcentage de pureté 99.74%
Qualité Research
Forme physique Solid