CAS RN 1089-80-1
CAS RN 1089-80-1
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
9-Dehydroestrone, TRC
CAS: 1089-80-1 Formule moléculaire: C18H20O2 Poids moléculaire (g/mol): 268.35 Synonyme: delta9(11)-Estrone,9,11-Dehydroestrone,3-Hydroxyestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17-one SMILES: C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O