Learn More
9-Dehydroestrone, TRC
Code produit 30361666
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30361666 100 mg 100mg
30353622 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30361666 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD229728100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1089-80-1
Formule moléculaire C18H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 268.35
Synonyme delta9(11)-Estrone, 9,11-Dehydroestrone, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17-one
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Dehydroestrone
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,8,10,15-16,19H,2,4,6-7,9H2,1H3/t15-,16+,18+/m1/s1
Poids de la formule 268.1463