accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 111283-90-0

SBrSOOCl

CAS RN 111283-90-0

IUPAC Nor: 4-bromothiophene-3-sulfonyl chloride
Synonymes: 4-bromothiophene-3-sulfonyl chloride
Poids moléculaire (g/mol): 261.53
Formule moléculaire: C4H2BrClO2S2
InChi Key: XQOPBRYPDVISQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClS(=O)(=O)C1=CSC=C1Br
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats