Learn More
Chlorure de 4-bromo-3-thiophènesulfonyle, qualité technique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-3-thiophenesulfonyl Chloride, Technical grade |
| CAS | 111283-90-0 |
| Formule moléculaire | C4 H2 Br Cl O2 S2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H2BrClO2S2/c5-3-1-9-2-4(3)10(6,7)8/h1-2H |
| SMILES | ClS(=O)(=O)c1cscc1Br |
| Nom IUPAC | Chlorure de 4-brothiophène-3-sulfonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 261.54 |
| Poids de la formule | 259.8368 |