accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1134-94-7

SNH2

CAS RN 1134-94-7

IUPAC Nor: 2-(phenylsulfanyl)aniline
Synonymes: 2-(phenylsulfanyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol): 201.29
Formule moléculaire: C12H11NS
InChi Key: DGBISJKLNVVJGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=CC=C1SC1=CC=CC=C1
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats