Learn More
2-(Phénylsulfanyl)phénylamine, Mikromol™
Description
2-(phénylsulfanyl)phénylamine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Aminodiphenyl Sulfide |
| CAS | 1134-94-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Aminodiphenyl Sulfide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C12 H11 N S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Benzenamine, 2-(phenylthio)-, Aniline, o-(phenylthio)- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylthio)benzenamine, 2-(Phenylsulfanyl)phenylamine, 2-(Phenylthio)aniline, 2-Aminodiphenyl sulfide, 2-Aminophenyl phenyl sulfide, 2-Aminophenyl phenyl thioether, 2-Phenylsulfanylaniline, o-(Phenylthio)aniline |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11NS/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1Sc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 2-phénylsulfacylaniline |
| Afficher plus |