CAS RN 1173706-34-7
CAS RN 1173706-34-7
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Cyclopentynafil, TRC
CAS: 1173706-34-7 Formule moléculaire: C26 H36 N6 O4 S Poids moléculaire (g/mol): 528.67 Synonyme: 5-(5-((4-Cyclopentylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7(6H)-one,5-[5-[(4-Cyclopentyl-1-piperazinyl)sulfonyl]-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one,Cyclopentynafil Nom IUPAC: 5-[5-(4-cyclopentylpiperazin-1-yl)sulfonyl-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one SMILES: CCCc1nn(C)c2C(=O)N=C(Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CC4)C5CCCC5