Learn More
Cyclopentynafil, TRC
Code produit 30352832
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30352832 250 mg 250mg
30349556 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30352832 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC989015250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1173706-34-7
Formule moléculaire C26 H36 N6 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 528.67
Synonyme 5-(5-((4-Cyclopentylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7(6H)-one, 5-[5-[(4-Cyclopentyl-1-piperazinyl)sulfonyl]-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Cyclopentynafil
Nom IUPAC 5-[5-(4-cyclopentylpiperazin-1-yl)sulfonyl-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)N=C(Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CC4)C5CCCC5
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentynafil
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H36N6O4S/c1-4-8-21-23-24(30(3)29-21)26(33)28-25(27-23)20-17-19(11-12-22(20)36-5-2)37(34,35)32-15-13-31(14-16-32)18-9-6-7-10-18/h11-12,17-18H,4-10,13-16H2,1-3H3,(H,27,28,33)
Poids de la formule 528.2519
Pourcentage de pureté >95%
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.