accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 118409-58-8

OHHOHONN

CAS RN 118409-58-8

IUPAC Nor: 2-[(3,4,5-trihydroxyphenyl)methylidene]propanedinitrile
Synonymes: 2-[(3,4,5-trihydroxyphenyl)methylidene]propanedinitrile
Poids moléculaire (g/mol): 202.17
Formule moléculaire: C10H6N2O3
InChi Key: YZOFLYUAQDJWKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC(C=C(C#N)C#N)=CC(O)=C1O
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats