Learn More
Tyrphostine 25, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tyrphostin 25 |
| CAS | 118409-58-8 |
| Formule moléculaire | C10 H6 N2 O3 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H6N2O3/c11-4-7(5-12)1-6-2-8(13)10(15)9(14)3-6/h1-3,13-15H |
| SMILES | Oc1cc(C=C(C#N)C#N)cc(O)c1O |
| Nom IUPAC | 2-[(3,4,5-trihydroxyphényl)méthylidène]propanedinitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.17 |
| Poids de la formule | 202.0378 |