CAS RN 1187586-58-8
CAS RN 1187586-58-8
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
(R,S)-Montélukast Bis-sulfure (> 90%), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
(R,S)-Montélukast Bis-sulfure (> 90%), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
(R,S)-Montélukast Bissulfure, Mikromol
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.