CAS RN 1188265-34-0
CAS RN 1188265-34-0
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Norfluoxetine-d5 Hydrochloride (Phenyl-d5), TRC
CAS: 1188265-34-0 Formule moléculaire: C16H12D5ClF3NO Poids moléculaire (g/mol): 336.79 Synonyme: γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine-d5 Hydrochloride,(+/-)-γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine-d5 Hydrochloride,Desmethylfluoxetine-d5 Hydrochloride SMILES: NCCC(OC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H].Cl