Learn More
Norfluoxetine-d5 Hydrochloride (Phenyl-d5), TRC
Code produit 30423329
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30423329 1 mg 1mg
30416680 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30423329 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN6811031MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1188265-34-0
Formule moléculaire C16H12D5ClF3NO
Poids moléculaire (g/mol) 336.79
Synonyme γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine-d5 Hydrochloride, (+/-)-γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine-d5 Hydrochloride, Desmethylfluoxetine-d5 Hydrochloride
SMILES NCCC(OC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H].Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Norfluoxetine-d5 Hydrochloride (Phenyl-d5)
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H16F3NO.ClH/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15H,10-11,20H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D;
Poids de la formule 336.1265