accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1214328-36-5

H3COONH2FFF

CAS RN 1214328-36-5

IUPAC Nor: 3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Synonymes: 3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Poids moléculaire (g/mol): 219.16
Formule moléculaire: C9H8F3NO2
InChi Key: ICTJARUSYAWEDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(C=CC(=C1)C(N)=O)C(F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats