Learn More
3-méthoxy-4-(trifluorométhyl)benzamide, 97 %
Code produit 15495907
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15495907 1 g 1g
15405917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33121.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1214328-36-5
Formule moléculaire C9H8F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 219.163
Numéro MDL MFCD13185679
Clé InChI ICTJARUSYAWEDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-4-trifluoromethyl benzamide
CID PubChem 66523618
Nom IUPAC 3-méthoxy-4-(trifluorométhyl)benzamide
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Point de fusion 219°C to 220°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 219.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline